Learn More
Thermo Scientific™ T4-Polynukleotid-Kinase (10 U/μl)
Artikelnummer. 10120670 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10120670 500 E 500 Einheiten
10531061 2500 E -
2 options
Artikelnummer. 10120670
Marke: Thermo Scientific™ EK0031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
T4-Polynukleotid-Kinase (T4-PNK) katalysiert den Transfer von Gamma-Phosphat von ATP zur 5'-OH-Gruppe der Oligonukleotide, ss und dsDNA und RNA.
T4 Polynukleotide Kinase (T4 PNK) katalysiert die Übertragung des Gammaphosphats von ATP auf die 5'-OH-Gruppe einzel- und doppelsträngiger DNA und RNA, von Oligonukleotiden oder von Nukleosid-3'-Monophosphaten (Vorwärtsreaktion) Die Reaktion ist reversibel. In Anwesenheit von ADP zeigt T4 Polynucleotide Kinase 5'-Phosphatase-Aktivität und katalysiert den Austausch von Phosphatgruppen zwischen 5'-P-oligo-Polynukleotiden und ATP (Austauschreaktion).
Das Enzym ist auch eine 3'-Phosphatase.
  • Aktiv in Restriktionsenzym-, RT- und T4 DNA Ligase-Puffern.
  • Quelle: E.-coli-Zellen mit einem geklonten pseT-Gen von T4-Bakteriophagen
  • Molekulargewicht: Das Enzym ist ein Homotetramer. Es besteht aus vier identischen Proteinuntereinheiten von jeweils 28,9 kDa
Qualitätskontrolle:
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodesoxyribonukleasen und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt. Funktionell getestet für die Kennzeichnung von 5 ft-Enden von DNA
Quelle:
  • E.-coli-Zellen mit einem geklonten pseT-Gen von T4-Bakteriophagen
Molekulargewicht:
  • Das Enzym ist ein Homotetramer. Es besteht aus vier identischen Untereinheiten mit je 28,9 kDa
Definition der Aktivitätseinheit:
  • Eine Einheit des Enzyms überträgt in 30 Minuten bei 37 °C 1 nmol Gamma-Phosphat von ATP auf 5 ft.-OH DNA.
  • Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen: 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, 0,5 mM 5 ft.-OH DNA, 0,05 mM ATP und 0,1 MBq/ml [Gamma-33P]-ATP
Lagerungspuffer:
  • Das Enzym wird geliefert in: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 25 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 2 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin
  • 10fach-Reaktionspuffer A (für Vorwärtsreaktion): 500 mM Tris-HCl (pH 7,6 bei 25 °C), 100 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM Spermidin
  • 10fach-Reaktionspuffer B (für Austauschreaktion): 500 mM Imidazol-HCl (pH 6,4 bei 25 °C), 180 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM Spermidin und 1 mM ADP
  • 24 %ige PEG-Lösung: 24 % (w/v) Polyethylenglycol 6000
  • Hemmung und Inaktivierung:
    • Hemmstoffe: Metallchelatoren, Phosphat- und Ammoniumionen, KCl und NaCl in einer Konzentration über 50 mM
    • Inaktivierung durch 10-minütiges Erhitzen auf 75 °C oder durch Hinzufügen von EDTA
    Empfohlen für:
    Markierung von 5 ft-Enden von Nukleinsäuren (3, 4) für Sonden zur Hybridisierung und Transkriptkartierung, Marker für Gelelektrophorese, Primer für die DNA-Sequenzierung, Primer für PCR; 5 ft-Phosphorylation von Oligonukleotiden, PCR-Produkten und anderer DNA oder RNA vor der Ligation; Phosphorylation von PCR-Primern; Erkennung von DNA-Modifikation mit dem [32P]-Postlabeling-Assay (5, 6); Entfernung von 3 ft-Phosphatgruppen (2)
    Hinweis:
    Polyethylenglykol (PEG) und Spermidin verbessern die Rate und Effizienz der Phosphorylationsreaktion (7). PEG wird in der Austauschreaktionsmischung verwendet. Da T4 Polynucleotide Kinase von Ammoniumionen gehemmt wird, muss zum Ausfällen der DNA vor der Phosphorylation (1, 2) Natriumacetat verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Enzym T4 Polynukleotid-Kinase
Kompatibler Puffer 10x Reaktionspuffer
Menge 500 E
Produkttyp T4 Polynukleotid-Kinase