Learn More
Thermo Scientific™ TaaI (HpyCH4III) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4522072 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
1000 Einheiten
200 Einheiten
Artikelnummer. 10548170
Marke: Thermo Scientific™ ER1361
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym TaaI (HpyCH4III) erkennt ACN^GT-Stellen und schneidet am besten bei 65°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: Bst4CI, HpyCH4III).
Lambda-DNA verdaut mit TaaI (HpyCH4III), 1,4 % Agarose, 187 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...A C N▵G T...3'
3'...T G▵N C A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer Tango: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 65 °C inkubieren
  • Um einen effizienteren Verdau zu gewährleisten, führen Sie die Spaltreaktion unter Paraffinöl durch.
Lagerungspuffer
  • Taal wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit Taal können ungefähr 90 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: kann überlappen — Spaltung behindert
  • EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Kompatible Enden
  • Hpy188I
Hinweis:
Inkubation bei 37 °C ergibt 10% Aktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym TaaI (HpyCH4III)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 65°C
Typ IIS RE Nein
Menge 200 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen