Learn More
Thermo Scientific™ TaiI (MaeII) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4522092 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2000 E
400 E
Packungsgröße:
400 Einheiten
Artikelnummer. 10121410
Marke: Thermo Scientific™ ER1141
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an ACGT^-Stellen mit dem Restriktionsenzym TaiI (MaeII), das am besten bei 65°C im R-Puffer schneidet (Isoschizomere: HpyCH4IV, MaeII).
Lambda-DNA verdaut mit TaiI, 1,4 % Agarose, 143 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym TaiI (MaeII)
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 65°C
Typ IIS RE Nein
Menge 400 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen