Beschreibung
Lambda-DNA (dam-) verdaut mit TaqI, 1,4 % Agarose, 121 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Menge | 5 x 3000 E |
| Produkttyp | Taql |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.