Learn More
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/l)
Artikelnummer. p-4522111 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
5 x 3000 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. 10282870
Marke: Thermo Scientific™ ER0671
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Restriktionsenzym TaqI erkennt T^CGA-Stellen und schneidet am besten bei 65°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Lambda-DNA (dam-) verdaut mit TaqI, 1,4 % Agarose, 121 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Taq I
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer TaqI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 65°C
Typ IIS RE Nein
Menge 10 μg
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen