Learn More
Thermo Scientific™ Terminale Desoxynukleotidyltransferase (20 U/μl)
Artikelnummer. p-4521374 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10735661
Marke: Thermo Scientific™ EP0161
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die terminale Desoxynukleotidyltransferase (TdT) katalysiert die matrizenunabhängige Addition von Desoxyribonukleotiden an den 3'-OH-Terminus von DNA-Molekülen.
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) ist eine matrizenunabhängige DNA-Polymerase, die wiederholt Desoxyribonukleotide an das 3'-OH-Ende von Oligodesoxyribonukleotiden sowie von einzel- und doppelsträngiger DNA anhängt. Der von TdT benötigte Primer ist ein Oligonukleotid mit mindestens drei Nukleotiden. TdT weist mit RNA als Template eine variable Leistung auf, die stark von der tertiären Struktur der 3'-Enden der Akzeptor-RNA und der Art der Nukleotiden abhängt. Im Allgemeinen ist die Leistung geringer als beim Verwenden von DNA als Template.
  • Einbindung modifizierter Nukleotide (z. B. Markierung mit Fluorescein, Biotin oder Aminoallyl) Quelle: E.-coli-Zellen mit einem geklonten Gen, das terminale Desoxynukleotidyl-Transferase 1 von Kalbsthymus codiert
Qualitätskontrolle:
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodesoxyribonukleasen Phosphatasen und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
Quelle:
  • E. coli-Zellen mit einem geklonten Gen, das terminale Desoxynukleotidyl-Transferase aus Kalbsthymus codiert
Definition der Aktivitätseinheit:
  • Eine Enzymeinheit katalysiert den Einbau von 1 nmol Desoxyribonukleotiden in eine Polynukleotidkette (adsorbiert an DE-81) in 60 Min. bei 37°C.
  • Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen:
    • 200 mM Kaliumkacodylat (pH 7,2), 1 mM CoCl2, 0,01 % (v/v) Triton X-100, 10 μM Oligo(dT)10, 1 mM dTTP und 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP
    Lagerungspuffer:
    • Das Enzym wird geliefert in:100 mM Kaliumacetat (pH 6,8), 2 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % (v/v) Triton X-100 und 50 % (v/v) Glycerin
    5X Reaktionspuffer:
    • 1 M Kaliumkacodylat, 125 mM Tris, 0,05 % (v/v) Triton X-100, 5 mM CoCl2 (pH 7,2 bei 25°C)
    Hemmung und Inaktivierung:
    • Hemmstoffe: Metallchelatoren, Ammonium, Chlorid, Jodid, Phosphationen
    • Inaktivierung durch 10-minütiges Erhitzen auf 70°C oder durch Hinzufügen von EDTA
    Empfohlen für:
    Erzeugung synthetischer Homo- und Heteropolymere (1); Homopolymeres Tailing linearer doppelsträngiger DNA mit jeglichen 3‘-OH-Enden (2, 3); Oligodesoxyribonukleotide und DNA-Markierung (2, 4-8); 5‘-RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) (9); In-situ-Lokalisation von Apopotose (10)
    Hinweis:
    Durch die Verwendung von CoCl2 ist der TdT-Reaktionspuffer nicht für nachfolgende Anwendungen geeignet. Das CoCl2 muss aus dem Reaktionsgemisch über eine Zentrifugationssäule oder Phenol- bzw. Chloroformextraktion und anschließender Ethanolausfällung entfernt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 U/μl
Enzym Terminale Desoxynukleotidyltransferase
Kompatibler Puffer Aufbewahrungspuffer, 5x Reaktionspuffer
Menge 500 E
Produkttyp TdT