Learn More
Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]-, potassium, hydrate (1:3:3), (OC-6-11)-, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105244
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31105244 1 kg
31097427 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31105244 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1489421000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]-, potassium, hydrate (1:3:3), (OC-6-11)-
CAS 5936-11-8
Summenformel C6H6FeK3O15
MDL-Nummer MFCD00150450
Menge 1 kg
SMILES O=C1[O-][Fe+3]23([O-]C(C([O-]2)=O)=O)([O-]C(C([O-]3)=O)=O)[O-]C1=O.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[K+].[K+].[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 491.24
Reinheit (%) 97%