Learn More
Ferrocenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31091555
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31091555 1 g
31080728 250 mg
31085812 5 g
31089824 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31091555 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1303201g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrocenylacetic acid
CAS 1287-16-7
Summenformel C12H12FeO2
MDL-Nummer MFCD00045464
Menge 1 g
SMILES O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Molekulargewicht (g/mol) 244.07
Reinheit (%) 97%