Learn More
Ferrozine mono-sodium salt hydrate, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferrozine mono-sodium salt hydrate |
| CAS | 63451-29-6 |
| Summenformel | C20H15N4NaO7S2 |
| MDL-Nummer | MFCD00150794 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | OS(=O)(C1=CC=C(C2=NN=C(C3=NC=CC=C3)N=C2C4=CC=C(S([O-])(=O)=O)C=C4)C=C1)=O.O.[Na+] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 510.48 |
| Reinheit (%) | 98% |