Learn More
Ferulic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468966
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468966 100 mg -
16422346 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468966 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0060
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ferulic acid is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Ferulic acid is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic acid
CAS 1135-24-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H10O4
Menge 100 mg
Synonym Coniferic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (514.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease