Learn More
Ferulic acid methyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489396 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW018643
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Ferulic acid methyl ester (Methyl ferulate) is a derivative of ferulic acid, isolated from Stemona tuberosa, with anti-inflammatory and antioxidant properties.
Ferulic acid methyl ester is a cell membrane and brain permeable compound, shows free radical scavenging ability, used in the research of neurodegenerative disorders. Ferulic acid methyl ester inhibits COX-2 expression, blocks p-p38 and p-JNK in primary bone marrow derived-macrophages.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic acid methyl ester
CAS 2309-07-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12O4
Menge 100 mg
Synonym Methyl ferulate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.28 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (9.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=C(C(OC)=C1)O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 99.18%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation