missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fesoterodine fumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16464157 50 mg -
16478268 10 mg 10 Milligramm
16477996 100 mg -
16451976 500 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16464157

Marke: Medchem Express HYA0030

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fesoterodine Fumarate is an orally active, nonsubtype selective, competitive muscarinic receptor (mAChR) antagonist with pKi values of 8.0, 7.7, 7.4, 7.3, 7.5 for M1, M2, M3, M4, M5 receptors, respectively. Fesoterodine Fumarate is used for the overactive bladder (OAB).

Fesoterodine Fumarate is an orally active, nonsubtype selective, competitive muscarinic receptor (mAChR) antagonist with pKi values of 8.0, 7.7, 7.4, 7.3, 7.5 for M1, M2, M3, M4, M5 receptors, respectively. Fesoterodine Fumarate is used for the overactive bladder (OAB).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fesoterodine fumarate
CAS 286930-03-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H41NO7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (189.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (189.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC([C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)=C(C=C1)OC(C(C)C)=O.OC(/C=C/C(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 527.65
Formelmasse 527.65
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.