Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, United States
Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
Marke: Gibco™ 26140079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59200kg
Beschreibung
- Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: < 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: < 25 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0,1 µm | |
Nachhaltige Verpackung | |
Qualifiziert | |
gefroren |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
500 ml | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 25 m⁄gdl | |
Gibco™ |