missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fexinidazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16458517

Marke: Medchem Express HY13801

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fexinidazole (HOE 239) is an orally active, potent nitroimidazole antitrypanosomal drug. Fexinidazole shows trypanocidal activity against T. brucei subspecies and strains with IC50s of 0.7-3.3 μM (0.2-0.9 μg/ml). Fexinidazol has the potential for human sleeping sickness (HAT) caused by infection with T. brucei.

Fexinidazole (HOE 239) is an orally active, potent nitroimidazole antitrypanosomal drug. Fexinidazole shows trypanocidal activity against T. brucei subspecies and strains with IC50s of 0.7-3.3 μM (0.2-0.9 μg/ml). Fexinidazol has the potential for human sleeping sickness (HAT) caused by infection with T. brucei.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fexinidazole
Physikalische Form Solid
CAS 59729-37-2
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13N3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym HOE 239
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (179.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(COC2=CC=C(SC)C=C2)N1C)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 279.31
Formelmasse 279.31
Reinheit (%) 98.65%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt