Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fexofenadin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16544304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16544304 250 mg 250 Milligramm
16534304 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544304 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464972500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 153439-40-8 | C32H40ClNO4 | 538.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153439-40-8
Summenformel C32H40ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 538.13
MDL-Nummer MFCD00865710
InChI-Schlüssel RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 2-(4-{1-Hydroxy-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-Methylpropansäurechlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fexofenadine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 538.12