Learn More
Sperian™ Honeywell™ FFP2 AV Atemschutzhalbmaske mit Ventil
Gewährleisten Schutz und Tragekomfort auch bei längerem Gebrauch. Sperian™ Honeywell™ FFP2 AV Atemschutzhalbmasken mit Ventil bestechen durch außergewöhnlichen Tragekomfort und verhindern Hautreizungen, da kein Latexallergie-Risiko besteht.
Marke: Sperian™ 1005600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36800kg
Beschreibung
- Starre Schale – damit die Form auch in feuchten und Umgebungen mit hoher Belastung erhalten bleibt
- Entwickelt für eine Belastung durch azide Dämpfe und mit hervorragenden Geruchsentfernungsfunktionen
- Ultra-weiche hypoallergene Willtech™ Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften und Dichtfolie
- Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der Festlegung ihres Schutzniveaus zu sparen
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Abgeschirmtes Ausatemventil mit einer besonderen Konstruktion für verbesserten Schutz und besseren Atemkomfort
- Zwei elastische Bänder, äußerst flexibel und widerstandsfähig, sind außerhalb des Filterbereichs angebracht, um Leckagen zu vermeiden
- Ohne Latex, Silikon und PVC
Spezifikation
Ja | |
Ja | |
Ja | |
FFP2D AV | |
20/Packung | |
18 g |
Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch | |
Aluminiumschmelze, Elektronik, Glasindustrie, Elektrolyse, Batterieherstellung, Schwimmbadpflege | |
PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie | |
Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht | |
Ja |