Learn More
Invitrogen™ FGFR1 [V561M] Recombinant Human Protein
FGFR1 (also known as FLT2) is part of the Fibroblast Growth Factor Receptor family of four membrane-spanning tyrosine kinases (FGFR1-4). Recombinant human FGFR1 (399-822; V561M) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 74.0kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias FLT2, CEK, FLG, KAL2, BFGFR, C-FGR, CD331, N-SAM
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15498973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6343
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15408983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6344
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15418983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6345
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FGFR1-4 serve as high-affinity receptors for 17 growth factors (FGF1-17). The FGF Receptor family plays an important role in multiple biological processes, including mesoderm induction and patterning, cell growth and migration, organ formation and bone growth. FGFR1 is alternatively spliced generating multiple splice variants that are differentially expressed during embryo development and in the adult body.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
74.0kDa
FLT2, CEK, FLG, KAL2, BFGFR, C-FGR, CD331, N-SAM
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 399-822
Recombinant
Videos