Learn More
Invitrogen™ Human FGFR2 [N549H], GST Tag Recombinant Protein
This FGFR2 N549H Recombinant Human Protein (285-end) was expressed in insect cells.
524.00 € - 7580.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH39243.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 74.0 kDa |
Kinase-Familie | FGF Receptors |
Proteinlänge | aa 285 - end |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900413
|
Invitrogen™
A33503 |
10 μg |
524.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17188835
|
Invitrogen™
A33726 |
1 mg |
7580.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17148815
|
Invitrogen™
A33557 |
100 μg |
2435.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FGFR2 receptor tyrosine kinase is a member of the fibroblast growth factor receptor family which plays a role in mitogenesis and differentiation. FGFR2 is a high-affinity receptor for acidic, basic and/or keratinocyte growth factor, and mutations in FGFR2 are associated with Crouzon syndrome, Pfeiffer syndrome, Craniosynostosis, Apert syndrome, Jackson-Weiss syndrome, Saethre-Chotzen syndrome, and syndromic craniosynostosis. FGFR2 is required for early postimplantation development between implantation and the formation of the egg cylinder. FGFR2 contributes to the outgrowth, differentiation, and maintenance of the inner cell mass.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
AAH39243.2 | |
74.0 kDa | |
aa 285 - end | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol | |
Recombinant, Active, Cytoplasmic, Mutant |
Kinase Assay | |
FGF Receptors | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |