Learn More
Invitrogen™ Human FGFR3, His Tag Recombinant Protein
FGFR3 is a member of the FGFR family of receptor tyrosine kinases.
632.00 € - 7900.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000133 |
---|---|
Gen-Alias | FGFR3, CEK2, JTK4 |
Kinase-Familie | FGF Receptor Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15431204
|
Invitrogen™
PR4631B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10352163
|
Invitrogen™
PV4107 |
1mg |
7900.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11569326
|
Invitrogen™
PV3145 |
10 μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The FGFR family is known to regulate a host of cellular functions including angiogenesis, mitogenesis, osteogenesis, myogenesis, carcinogenesis, cellular differentiation, and tissue repair after injury. The FGFR family has also been implicated in a number of diseases including cancer, rheumatoid arthritis, and diabetic retinopathy.
Spezifikation
NP_000133 | |
FGF Receptor Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
FGFR3, CEK2, JTK4 | |
Human | |
His Tag |