Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml-Flasche
Click to view available options
Beschreibung:
Ersatz-O-Ring für Fiberlite 500 ml-Flasche
Fiberlite 500-ml-Flaschensystem, PC
Polypropylen (PPCO)
Beschreibung
Thermo Scientific™ 500 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen werden für den Thermo Scientifi&trade, Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich sein.
Eigenschaften
- Zubehör für 500 ml Fiberlite Flasche
- 12 Stk./Packung
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fiberlite 500 ml-Flasche |
Produkttyp | O-Ring |
Beschreibung | Ersatz-O-Ring für Fiberlite 500 ml-Flasche |
Volumen bis Rand (metrisch) | 500 ml |
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |