Learn More
Fidaxomicin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437408
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16437408
Marke: Medchem Express HY17580
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fidaxomicin
CAS 873857-62-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C52H74Cl2O18
Menge 10 mg
Synonym OPT-80 PAR-101
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM)
SMILES O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O
Molekulargewicht (g/mol) 1058.04
Formelmasse 1058.04
Reinheit (%) 96.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.