Learn More
Filorexant, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098022
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16422807
Marke: Medchem Express HY15653
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Filorexant
CAS 1088991-73-4
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H25FN4O2
Menge 50 mg
Synonym MK-6096
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (237.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N2C[C@H](COC3=CC=C(F)C=N3)CC[C@H]2C)=O)=C(C4=NC=CC=N4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 420.48
Formelmasse 420.48
Reinheit (%) 98.95%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.