Learn More
3M™ Partikelfilter
Nutzen Sie die 3M™ Filter der DT-Serie als effektiven Schutz vor verschiedenen Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination von Gefahrstoffen.
126.00 € - 344.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Filter |
---|---|
Größe | Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3M Air Respirators |
Produktcode | Marke | Kartusche/Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kartusche/Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17863246
|
3M™
7100260622 |
PARTICULATE |
126.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17883246
|
3M™
7100260628 |
COMBINATION |
344.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die 3M™ Filter der DT-Serie sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich, die jeweils vor Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination aus beidem schützen. Sie eignen sich für die Verwendung mit 3M Mehrweg-Atemschutzmasken und Atemschutzgebläsen mit DIN 40-Filteranschlüssen.
Spezifikation
Filter | |
Standard | |
3M Air Respirators |