Learn More
Corning™ Filteradapterkappen und feste Überkappe
CORNING™ Filteradapterkappen mit massiver Überkappe bestehen aus Polyethylen und sind durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: Corning™ 3324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01168kg
Beschreibung
- Überkappen aus Polyethylen
- Die Filteradapterkappen verfügen über abziehbare Abdeckungen zum Einsetzen von Scheibenfiltern mit Stacheln für die sterile Entlüftung mit einer 0,2 μm Membran
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Massive rote Überkappe zur Verwendung in geschlossenen Systemen und Anwendungen, in denen keine Belüftung notwendig ist
Spezifikation
Polyethylen | |
100/Karton | |
5/Pckg. |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wenn solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.