Learn More
Filterhilfe, Celite Hyflo Super-cel™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Filterhilfe, Celite Hyflo Super-cel, O2Si, CAS-Nummer-68855-54-9, 500 g, CHEBI:30563, 319-127-6, H319-H335-H350-H372
Anwendungen
Das Filterhilfsmittel Celite Hyflo Super-cel« wird als Filtrationsmittel, als funktionaler Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Papier, Gummi, Klebstoffen, Katalysatoren, Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen Chemikalien sowie als mildes Schleifmittel in Polituren und Reinigungsmitteln eingesetzt. Es wird auch bei der Klärung von Flüssigkeiten und Ölen, als effizienter Wärmedämmstoff, bei der Herstellung von Wärmeisolatoren, Schamottesteinen und feuer- und säurebeständigen Dichtungsmaterialien, als Absorptionsmittel, in absorbierendem Dynamit, als fester Träger in der Chromatographie, als pogzolanische Beimischung in Betonmischungen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Säuren.
Das Filterhilfsmittel Celite Hyflo Super-cel« wird als Filtrationsmittel, als funktionaler Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Papier, Gummi, Klebstoffen, Katalysatoren, Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen Chemikalien sowie als mildes Schleifmittel in Polituren und Reinigungsmitteln eingesetzt. Es wird auch bei der Klärung von Flüssigkeiten und Ölen, als effizienter Wärmedämmstoff, bei der Herstellung von Wärmeisolatoren, Schamottesteinen und feuer- und säurebeständigen Dichtungsmaterialien, als Absorptionsmittel, in absorbierendem Dynamit, als fester Träger in der Chromatographie, als pogzolanische Beimischung in Betonmischungen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ |
Geruch | Odorless |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14,4973 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |