Learn More
Filterhilfe, Celite AW-Standard Supercel™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Filterhilfsmittel, Celite AW Standard Supercel« wird für allgemeine Filtrationen verwendet. Es wird auch als funktioneller Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Papier, Gummi, Klebstoffen, Katalysatoren, Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen Chemikalien eingesetzt.
Filterhilfsmittel, Celite AW Standard Supercel« wird für allgemeine Filtrationen verwendet. Es wird auch als funktioneller Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Papier, Gummi, Klebstoffen, Katalysatoren, Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen Chemikalien eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Filter Aid, Celite AW Standard Supercel™ |
Geruch | Odorless |
Menge | 500 g |
CAS | 61790-53-2 |
Summenformel | O2Si |
MDL-Nummer | MFCD00132803 |
Merck Index | 14,4973 |
Synonym | Celite 521AW, filter aid |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |