Learn More
Hettich Lab Technology™ Filterkarte
Die Hettich Lab Technology™ Filterkarten werden für die Entnahme von Zytozentrifugenproben verwendet und sind in für eine Vielzahl von Kammern und Trägern geeigneten Größen erhältlich.
Marke: Hettich Lab Technology™ 1691
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Zyto-Zentrifugensysteme und Zellanalysen
- Geeignet für eine Vielzahl von Zyto-Kammern und Objektträgern
Spezifikation
Filterkarte | |
Objektträger 1666 | |
2 x 0,55 ml | |
Dual-Kanal |