man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Deutsch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Filter und Filtration
Filterplatten
12010432
Drucken
Robu™ Filterscheibe
Marke:
Robu™ 15403
Weitere Details :
Netto-Gewicht :
0.01000kg
Artikelnummer.
12010432
60.00 €
/ 10 Stück
Menge
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
40mm, Porosität 2, Dicke 4.5 μm