Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 220 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
670.00 € - 795.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 15,0 ± 0,5 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 220 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863246
|
ROBU VitraPOR™
62200 |
0 |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16873246
|
ROBU VitraPOR™
62201 |
1 |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16883246
|
ROBU VitraPOR™
62202 |
2 |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16893246
|
ROBU VitraPOR™
62203 |
3 |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16803256
|
ROBU VitraPOR™
62204 |
4 |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Unsteril | |
15,0 ± 0,5 mm | |
220 mm |