Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 80 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
128.00 € - 418.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Dicke (metrisch) | 6,0 ± 1,4 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 80 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16852796
|
ROBU VitraPOR™
15802 |
2 |
128.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892796
|
ROBU VitraPOR™
15809 |
00 |
128.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872796
|
ROBU VitraPOR™
15804 |
4 |
167.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882796
|
ROBU VitraPOR™
15805 |
5 |
418.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842796
|
ROBU VitraPOR™
15801 |
1 |
128.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862796
|
ROBU VitraPOR™
15803 |
3 |
128.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16802806
|
ROBU VitraPOR™
1580F |
Fein |
201.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
5/Packung | |
80 mm |
Unsteril | |
6,0 ± 1,4 mm |