Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filtertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07195470
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040431
  • 266.06 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filtertrichter
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
1 l
320 mm
120 mm
Borosilikatglas 3.3
120 mm
4