Learn More
Cytiva Filterhalter
Inline-Filterhalter aus Polysulfon für Membranen mit 50 mm Durchmesser
104.23 € - 945.00 €
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) Membran | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) Membran | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11389364
|
Cytiva
10464100 |
Edelstahl | ML050/0 Edelstahl | 50 mm | 1 |
945.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11359304
|
Cytiva
10461300 |
Polysulfon | FP050/1 PSU | 50 mm | 1 |
104.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11944556
|
Cytiva
10461200 |
Polysulfon | FP050/0 PSU | 50 mm | 5 |
392.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11320294
|
Cytiva
10461100 |
Polysulfon | FP050/0 PSU | 50 mm | 1 |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Inline-Filterhalter aus Polysulfon für Membranen mit 50 mm Durchmesser
Spezifikation
50 mm |