Learn More
Cole-Parmer™ KUPPLUNG FUER 2 FILTERROHRE 25CM 25CM
Cole-Parmer™ Filtergehäuse-Kartuschenkuppler ermöglichen die Verwendung mehrerer 10-Zoll-Filter in einem 20-Zoll- oder 30-Zoll-Gehäuse.
Marke: Cole-Parmer™ 01508-39
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kupplung verbindet 10-Zoll-Filter
- Für eine 20-Zoll-Kartusche können zwei Filter angeschlossen werden
- Für eine 30-Zoll-Kartusche können drei Filter angeschlossen werden
- Mit den folgenden Filtern kompatibel:
- GH-29830-30
- GH-01508-92
- GH-01508-93
- GH-01508-91
- GH-29830-63
- GH-29830-40
- GH-29830-60
- GH-29831-63
- GH-29831-61
Spezifikation
Kupplung für DOE-Filtergehäusekartuschen, 10 in. bis 20 in. oder 30 in. | |
Filter, 10 in. | |
Filterkupplung |