Learn More
Fisherbrand™ KF-Zentrierring mit Filtervlies, Edelst. Viton-O-Ring DN 25
Für den Einsatz mit Welch Ilmvac™ Luftfiltern konzipiert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Filterring für Waage
- 25 μm
- NW25
- Mit DN 25 Viton-O-Ring
Spezifikation
Ersatzfilterring für Waage | |
25 μm |