Learn More
TPP™ Filtermax™ Vakuum-Filtrationssystem
Descrizione
- Hochwertige PES-Filtermembran, Porengröße 0,22 μm
- Hohe Durchflussrate
- Geringe Proteinbindung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sichere quadratische Grundfläche: Schwer umzukippen während des Filtervorgangs; beseitigt das Risiko, dass die Filtereinheit von den Vakuumschläuchen umschlossen wird.
- Quadratische Form nimmt Medien effizienter auf; weniger Platzverschwendung
- Filterdeckel und -kolben sind graduiert; steril und gebrauchsfertig mit einer Pumpe oder einem Drucktank geliefert
- Die sich verjüngende Form am Hals ermöglicht großen und kleinen Händen einen festen und rutschfesten Halt des „rapid“-Filtermax-Systems. – selbst beim Tragen von Gummihandschuhen
- Eine separat verpackte Schraubkappe und ein Adapter für den Vakuumanschlussschlauch mit einem Innendurchmesser von Ø 6 – 10 mm werden mit jedem System mitgeliefert.
- Volle Flexibilität für den Käufer: Wahlweise als Filterset, nur Oberteil oder nur Kolben, alle mit GL-45-Schraubgewinde.
Specifica
Specifica
| Material | Polystyrol |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,22 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 49 cm2 |
| Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch) | GL45 |
| Flussrate | 25 °C, 22 ml/min/cm2, 0.7 bar |
| Enthält | Filteraufsatz mit Membran, Drehverschluss, Adapter für Vakuumverbindungsschlauch, Flasche |
| Typ | Schneller Fluss |
| Volumen (metrisch) | 250 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?