Learn More
TPP™ Filtermax™ Vakuum-Filtrationssystem
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 ml
500 mL
Enthält:
Filter mit Membran, Schraubverschluss
Filteraufsatz mit Membran, Drehverschluss, Adapter für Vakuumverbindungsschlauch, Flasche
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
21 Stück
Beschreibung
- Premium PES-Filtermembran, Porengröße von 0.22 μm
- Hohe Durchflussrate
- Geringe Proteinbindung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sichere quadratische Stellfläche: Kann beim Filtern nur schwer umkippen; verhindert das Risiko, dass die Filtereinheit vom Vakuumschlauch umschlossen wird
- Quadratische Form nimmt Medien effizienter auf; weniger Platzverschwendung
- Filterdeckel und -kolben sind graduiert; steril und gebrauchsfertig mit einer Pumpe oder einem Drucktank geliefert
- Die konische Form am Hals ermöglicht großen und kleinen Händen, das “schnelle” Filtermax System sicher und rutschfest zu halten – selbst wenn Gummihandschuhe getragen werden
- Ein separater, verpackter Schraubverschluss und Adapter für den Vakuumanschlussschlauch mit einem Innendurchmesser von Ø 6 – 10 mm wird mit jedem System geliefert
- Volle Flexibilität für den Käufer: Auswahl zwischen Filterset, nur Abdeckung oder nur Kolben, alle mit GL-45-Schraubgewinde geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,22 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 49 cm2 |
| Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch) | Gehäuse GL45 |
| Flussrate | 25 °C, 22 ml/min/cm2, 0.7 bar |
| Enthält | Filter mit Membran, Schraubverschluss |
| Typ | Schneller Fluss |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |