Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Multiskan™ FC Microplate Readers
Multiskan™ FC Mikrotiterplatten-Photometer können mit einer Vielzahl zusätzlicher Filter ausgestattet werden, um die Gerätefunktionalität und Anwendungsflexibilität zu erweitern.
Marke: Thermo Scientific™ 1423755
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Multiskan FC vereint über 40 Jahre an Erfahrung der bekannten Multiskan Produkte mit Funktionen für eine gesteigerte Anwenderfreundlichkeit. Der Multiskan FC bietet einen Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm, der viele unterschiedliche Anwendungen, angefangen von enzymkinetischen Studien bis hin zu Lowry-Assays, ermöglicht Die große Auswahl an Filtern für eine optimale Wellenlängenauswahl für Assays erhöht die Anwendungsflexibilität.
- Multiskan FC ist mit einem Filterrad mit acht Positionen und drei vorinstallierten Standardfiltern, 405 nm, 450 nm und 620 m, ausgestattet.
- Ein umfassendes Sortiment an einfach zu installierenden zusätzlichen Filtern ist auf Bestellung erhältlich
- Thermo Scientific™ SkanIt™ Software bietet höchste Anwenderfreundlichkeit und logische Arbeitsabläufe
Spezifikation
Optischer Filter | |
Multiskan FC | |
Multiskan™ | |
375 nm |