Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN 615 1/4 Faltenfilter
Geeignet für chemische Analysen in der Abwasseraufbereitung. Die Plisseefilter MN 615 1/4 eignen sich optimal zur Bestimmung trockener Stoffe.
46.25 € - 77.40 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | MN 615 1/4 |
Typ | Plissierter Filter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10392711
|
Macherey-Nagel™
531015 |
150 mm |
46.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10792712
|
Macherey-Nagel™
531024 |
240 mm |
77.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10342811
|
Macherey-Nagel™
531018 |
185 mm |
52.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10423321
|
Macherey-Nagel™
531032 |
320 mm |
69.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemische Analyse in Wasseraufbereitungsanlage
- Ideal für analytische Verfahren geeignet
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Normkonforme Filtration
- Qualität "Hergestellt in Deutschland"
- Bestimmung von Trockenmaterie - Filtration für alle N-Parameter
Spezifikation
Gefaltet | |
MN 615 1/4 | |
Plissierter Filter |