Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest Chromat 5, mit Barcode, (ca. 20 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 985024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Spezifikation
DIN 38 405-D24 | |
Je 1 | |
NaNocolor Röhrchentest auf Chromat 5 |
0 bis 24 | |
0,005 bis 0,500 mg/l O2 |