Learn More
Fimasartan, MedChemExpress
Beschreibung
Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fimasartan |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 247257-48-3 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H31N7OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BR-A-657 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM) |
| Mehr anzeigen |