Learn More
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fingolimod hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 162359-56-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H34ClNO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | FTY720 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |