Learn More
Firsocostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493217 50 mg 50 Milligramm
16487198 10 mg -
16459727 5 mg 5 Milligramm
16427186 100 mg 100 Milligramm
16403556 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493217 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Firsocostat (ND-630; GS-0976; NDI-010976) is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor; inhibits human ACC1 and ACC2 with IC50 values of 2.1 and 6.1 nM, respectively.
Firsocostat (ND-630
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Firsocostat
CAS 1434635-54-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H31N3O8S
Menge 50 mg
Synonym ND-630 GS-0976 NDI-010976
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.78 mM)
SMILES O=C(C(C(C)=C(C1=NC=CO1)S2)=C2N3C[C@H](OC4CCOCC4)C5=C(OC)C=CC=C5)N(C(C)(C)C(O)=O)C3=O
Molekulargewicht (g/mol) 569.63
Formelmasse 569.63
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism