Learn More
Fisher BioReagents™ 2 M Calciumchlorid, Qualität für die mikrobielle Zellkultur
Calciumchlorid wird häufig zur Herstellung kompetenter E. coli-Stämme verwendet
Marke: Fisher BioReagents™ BP9742-10X5
Weitere Details : CAS : 10043-52-4 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- CAS: 10035-04-08 (Calciumchlorid-Dihydrat), 7732-18-5 (Wasser)
- Konzentration: 294 g/l
- Calciumchlorid-Lösung wird häufig in der Zellbiologie verwendet, um kompetente E. coli-Zellen mit verbesserter Transformationseffizienz herzustellen
- Calciumchlorid erhöht aufgrund der positiv geladenen Calciumionen die Fähigkeit der Zelle, Plasmid-DNA zu integrieren
- Fördert die Bindung von Plasmid-DNA an Lipopolysaccharide
- Das Produkt wird als 5 x 10 ml geliefert
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
294 g/l | |
Mikrobioelle Zellkultur | |
50 mL | |
Flasche |
Flüssig | |
USA | |
Wird häufig zur Herstellung von kompetenten Escherichia coli-Stämmen verwendet | |
50 mL |