Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Rec Proteinleiter
Mischung aus 14 hochgereinigten rekombinanten Proteinen, optimiert für die präzise Größenbestimmung von Proteinen durch SDS-PAGE und Western Blotting.
103.00 € - 202.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
---|---|
Form | Flüssig |
Zusammensetzung | Lieferung in Gel-Ladepuffer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung des Molekulargewichts von Polypeptiden, die in verschiedenen Gelsystemen analysiert werden |
Kitinhalt | <51 % Glycerin, 2 % Natrium-Laurylsulfat, <1 % Tris-9Hydroxymethyl-Aminomethan, <0,76 % 2,3-Butandiol, 1,4-Dimercapto, <0,5 % Natriumchlorid, <0,05 % Ethylendiamin |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11498503
|
Fisher BioReagents™
BP3602-500 |
500 μL, 100 Loadings | 100 Loadings |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10336693
|
Fisher BioReagents™
BP3602-1 |
2 x 500 μl, 200 Reaktionen | 200 Reaktionen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Ladder eignet sich ideal zur präzisen Bestimmung des Molekulargewichts von Polypeptiden in denaturierender PAGE und Western Blots
- Jedes Protein enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz1 und kann bei Western Blots durch Strep-Tactin™-AP-Konjugat2 oder einen Antikörper gegen Strep-tag II nachgewiesen werden
- 50-kDa-Proteinband hat eine größere Intensität als andere Bande, um als Referenz zu dienen
- Wird in Gel-Ladepuffer geliefert
Spezifikation
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Lieferung in Gel-Ladepuffer | |
<51 % Glycerin, 2 % Natrium-Laurylsulfat, <1 % Tris-9Hydroxymethyl-Aminomethan, <0,76 % 2,3-Butandiol, 1,4-Dimercapto, <0,5 % Natriumchlorid, <0,05 % Ethylendiamin | |
−20 °C |
Flüssig | |
Bestimmung des Molekulargewichts von Polypeptiden, die in verschiedenen Gelsystemen analysiert werden | |
10 bis 200 kd |