Learn More
Fisher BioReagents™ Lymphozyten-Separation Medium-LSM
Click to view available options
Menge:
5 x 100 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Formuliert für die Isolierung von mononukleären Zellen aus defibriniertem oder heparinisiertem Vollblut
- Sterilfiltrierte Lösung aus einem Saccharosepolymer und Diatrizoat-Salzen bei einem spezifischen Gewicht von 1.077 bis 1.080 g/ml bei 20° C
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lymphozyten-Trennmedium |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mononuklearer Lymphozyten aus Erythrozyten, polynuklearen Lymphozyten und den meisten Blutplättchen |
| Menge | 5 x 100 ml |
| Format | Poly-Flasche |
| Beschreibung | Animal Culture |