Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozym, Eiweiß (weißes krist. Pulver)
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
- Applikation: Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet
- Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
- Enzymaktivität: ≈20,000 U/mg Trockengewicht
- Löslichkeit: Leicht löslich bei 5 mg/ml in 0.1 M KH2PO4, um eine farblose Lösung zu erhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet |
| Inhalt und Lagerung | < 0 °C |
| Quelle | Egg white |
| Menge | 25 g |
| Produkttyp | Lysozym |
| Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lysozyme, egg white
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.