Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozym, Eiweiß (weißes krist. Pulver)
Artikelnummer. 10535054
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10535054
Marke: Fisher BioReagents™ BP5355
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • Applikation: Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet
  • Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
  • Enzymaktivität: ≈20,000 U/mg Trockengewicht
  • Löslichkeit: Leicht löslich bei 5 mg/ml in 0.1 M KH2PO4, um eine farblose Lösung zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet
Inhalt und Lagerung < 0 °C
Quelle Egg white
Menge 5 g
Produkttyp Lysozym
Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysozyme, egg white
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.