Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Bouillon (Pulver/Molekulargenetik)
24.73 € - 1372.82 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. |
---|---|
Form | Pulver |
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | NZY Broth |
Produkttyp | Microbiology Media |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10122913
|
Fisher BioReagents™
BP2465-100 |
100 g | Poly-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11428443
|
Fisher BioReagents™
BP2465-2 |
2 kg | Poly-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10002864
|
Fisher BioReagents™
BP2465-10 |
10 kg | Poly-Eimer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. | |
Molekulargenetik | |
Microbiology Media |
Pulver | |
NZY Broth |