Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ Super Broth für mikrobiologische Medien
Klassische Medien in gebrauchsfertiger flüssiger Form
Marke: Fisher BioReagents™ BP1432-10B1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Durch Autoklavieren sterilisiert
- Für eine hohe Ausbeute an Bakterienkultur
- Keine staubigen Pulver, die Umweltprobleme verursachen
- Der vollautomatische Fertigungsprozess verhindert unerwartete Kontamination
- LB-Bouillon. Bakteriologisches Standardnährmedium für die Vermehrung von E. coli zu Zwecken der Stammhaltung (Subkultivierung), Klonierung, Plasmidvermehrung und Proteinexpression
- Super-Bouillon. Speziell dazu entwickelt, die Ausbeute von Plasmiden mit hoher Kopienzahl zu erhöhen, die aus Suspensionskulturen von E. coli-Stämmen gewonnen wurden
- Terrific Broth. Unterstützt höhere Zelldichten als LB-Medium und erhöht die Plasmid-DNA-Ausbeute
Bestellinformation
Wird in einer Kiste mit zehn 1-l-Flaschen geliefert
Spezifikation
Gelb | |
United States | |
10 x 1000 mL | |
10 x 1000 mL |
Flüssig | |
Super broth | |
Flasche |