Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ vorgewogene Medien
Optimiert für eine hervorragende Ausbeute bakterieller Kultur
52.11 € - 82.83 €
Spezifikation
Güte | Molekulargenetik |
---|---|
Verpackungsart | Pouch |
Menge | 10 Pouches |
Produktcode | Marke | Form | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11894674
|
Fisher BioReagents™
BP1427-10P1 |
Flüssig | Microbiology Media |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11820715
|
Fisher BioReagents™
BP1426-10P1 |
Fest | Microbiology Media |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11835445
|
Fisher BioReagents™
BP1425-10P1 |
Fest | Agar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11492964
|
Fisher BioReagents™
BP2468-10P1 |
Fest | Microbiology Media |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Vier klassische Medien, in praktischen, vorgewogenen Beuteln.
- Vorgemischte wachstumsfördernde Komponenten sparen Zeit und Kosten bei der Vorbereitung
- Reduzieren von Formulierungsfehlern
- Jeder Beutel enthält genügend Material für 1 Liter-Flüssigmedium
- Kein Wiegen von staubigen Pulvern mehr
- Hohe Qualität—gewährleistet durch strenge Testverfahren
- LB wird für die Kultivierung von E. coli in molekularbiologischen Verfahren verwendet
- Terrific Broth ist ein gepuffertes, angereichertes Medium, das verwendet wird, um hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA aus transformiertem E. coli zu erhalten
Bestellinformation
Lieferung in 10 Beuteln pro Karton.
Spezifikation
Molekulargenetik | |
Pouch | |
10 Pouches |